Drukuj
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR910022-1G OR910022-5G
APOSOR910022-1GEA 981 PLN
APOSOR910022-1G APOSOR910022-5G
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole
Formuła: C₄Cl₂N₂S
MW: 179.0300 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08669569
Numer CAS: 82554-18-5