Drukuj
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR909824-10G OR909824-1G OR909824-5G
APOSOR909824-10GEA 2690 PLN
APOSOR909824-10G APOSOR909824-1G APOSOR909824-5G
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085801
Numer CAS: 81386-30-3