Drukuj
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Bromo-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
OR909814-10G OR909814-1G OR909814-5G
APOSOR909814-10GEA 2700 PLN
APOSOR909814-10G APOSOR909814-1G APOSOR909814-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol 97%
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Formuła: C₅H₇BrN₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06804929
Numer CAS: 214614-81-0