Drukuj
8-Methoxy-2-tetralone
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 8-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR9097-1G OR9097-5G OR9097-10G
APOSOR9097-1GEA 1310 PLN
APOSOR9097-1G APOSOR9097-5G APOSOR9097-10G
8-Methoxy-2-tetralone
8-Methoxy-2-tetralone
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
Temp. topnienia: 48…55 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411220
Numer CAS: 5309-19-3