Drukuj
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR909643-1G OR909643-5G
APOSOR909643-1GEA 342 PLN
APOSOR909643-1G APOSOR909643-5G
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole
Formuła: C4H5BrN2
MW: 161.0000 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11215487
Numer CAS: 57097-81-1