Drukuj
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
OR909607-1G OR909607-25G OR909607-5G
APOSOR909607-1GEA 545 PLN
APOSOR909607-1G APOSOR909607-25G APOSOR909607-5G
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
1-Boc-4-chloropiperidine
Formuła: C₁₀H₁₈ClNO₂
MW: 219.7100 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115040
Numer CAS: 154874-94-9