Drukuj
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR909564-1G OR909564-5G
APOSOR909564-1GEA 472 PLN
APOSOR909564-1G APOSOR909564-5G
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00844930
Numer CAS: 71825-51-9