Drukuj
4-Ethoxybenzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (4-Ethoxyphenyl)methanamine
OR909510-100G OR909510-25G
APOSOR909510-100GEA 3250 PLN
APOSOR909510-100G APOSOR909510-25G
4-Ethoxybenzylamine 98%
4-Ethoxybenzylamine
Formuła: C₉H₁₃NO
MW: 151.2056 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02225920
Numer CAS: 6850-60-8