Drukuj
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
OR909489-1G OR909489-5G
APOSOR909489-1GEA 400 PLN
APOSOR909489-1G APOSOR909489-5G
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11977801
Numer CAS: 128742-76-7