Drukuj
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2-benzimidazolinone
OR909408-1G OR909408-5G
APOSOR909408-1GEA 269 PLN
APOSOR909408-1G APOSOR909408-5G
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formuła: C₉H₁₀N₂O
MW: 162.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00224248
Numer CAS: 3097-21-0