Drukuj
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Methylbenzoimidazol-2(3H)-one
OR909301-1G OR909301-5G
APOSOR909301-1GEA 247 PLN
APOSOR909301-1G APOSOR909301-5G
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formuła: C₈H₈N₂O
MW: 148.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00754728
Numer CAS: 5400-75-9