Drukuj
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9092-25G OR9092-100G
APOSOR9092-25GEA 145 PLN
APOSOR9092-25G APOSOR9092-100G
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formuła: C₈H₁₅NO₃
Temp. topnienia: 36…47 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115305
Numer CAS: 141699-55-0