Drukuj
2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR909193-1G OR909193-25G OR909193-5G
APOSOR909193-1GEA 621 PLN
APOSOR909193-1G APOSOR909193-25G APOSOR909193-5G
2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid 98%
2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid
Formuła: C₉H₁₄O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00029539
Numer CAS: 77842-31-0