Drukuj
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-3-methylphenacyl bromide
OR9091-5G OR9091-10G OR9091-1G
APOSOR9091-5GEA 2880 PLN
APOSOR9091-5G APOSOR9091-10G APOSOR9091-1G
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone
Formuła: C₉H₈BrClO
Temp. topnienia: 56…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051586
Numer CAS: 205178-80-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III