Drukuj
2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Cyano-2,2-dimethylacetic acid
OR908203-1G OR908203-5G
APOSOR908203-1GEA 319 PLN
APOSOR908203-1G APOSOR908203-5G
2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
2-Cyano-2-methylpropanoic acid
Formuła: C₅H₇NO₂
MW: 113.116 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11100210
Numer CAS: 22426-30-8