Drukuj
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 3-methyl-5-nitrobenzoate
OR908081-1G OR908081-250MG
APOSOR908081-1GEA 1820 PLN
APOSOR908081-1G APOSOR908081-250MG
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate
Formuła: C₉H₉NO₄
MW: 195.1700 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12172988
Numer CAS: 482311-23-9