Drukuj
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester
OR908044-100G OR908044-25G
APOSOR908044-100GEA 1270 PLN
APOSOR908044-100G APOSOR908044-25G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Formuła: C₇H₁₁NO₂
MW: 141.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 185 °C
Gęstość: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00034667
Numer CAS: 1572-98-1