Drukuj
(±)-α-Chlorophenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-2-phenylacetic acid
OR907811-10G OR907811-1G OR907811-5G
APOSOR907811-10GEA 1450 PLN
APOSOR907811-10G APOSOR907811-1G APOSOR907811-5G
(±)-α-Chlorophenylacetic acid 98%
(±)-α-Chlorophenylacetic acid
Formuła: C₈H₇ClO₂
MW: 170.5900 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037753
Numer CAS: 4755-72-0