Drukuj
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 3-methoxy-5-methylbenzoate
OR907669-1G OR907669-250MG
APOSOR907669-1GEA 153 PLN
APOSOR907669-1G APOSOR907669-250MG
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2000 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09833214
Numer CAS: 108593-44-8