Drukuj
2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR907615-10G OR907615-1G OR907615-5G
APOSOR907615-10GEA 551 PLN
APOSOR907615-10G APOSOR907615-1G APOSOR907615-5G
2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid 95%
Formuła: C₈H₈BrNO₂
Temp. topnienia: 230…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05664860
Numer CAS: 206548-13-2