Drukuj
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-dimethylaminobenzoate
OR907612-100G OR907612-25G OR907612-5G
APOSOR907612-100GEA 1330 PLN
APOSOR907612-100G APOSOR907612-25G APOSOR907612-5G
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014905
Numer CAS: 1202-25-1