Drukuj
3-Phenylpiperazin-2-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR907410-1G OR907410-250MG
APOSOR907410-1GEA 487 PLN
APOSOR907410-1G APOSOR907410-250MG
3-Phenylpiperazin-2-one 95%
3-Phenylpiperazin-2-one
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176.219 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01871361
Numer CAS: 5368-28-5