Drukuj
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
OR907328-25G OR907328-5G
APOSOR907328-25GEA 1890 PLN
APOSOR907328-25G APOSOR907328-5G
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formuła: C₇H₁₄OSi
Temp. Wrzenia: 55 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009852
Numer CAS: 38053-91-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II