Drukuj
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR907297-1G OR907297-25G OR907297-5G
APOSOR907297-1GEA 110 PLN
APOSOR907297-1G APOSOR907297-25G APOSOR907297-5G
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Formuła: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250.4800 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD10000554
Numer CAS: 150812-32-1