Drukuj
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: H-Ile-OMe·HCl, H-Ile-OMe.HCl
OR907205-100G OR907205-25G OR907205-500G
APOSOR907205-100GEA 530 PLN
APOSOR907205-100G APOSOR907205-25G APOSOR907205-500G
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride 97%
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Formuła: C₇H₁₅NO₂
MW: 181.66 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038911
Numer CAS: 18598-74-8