Drukuj
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR907091-1G OR907091-5G
APOSOR907091-1GEA 940 PLN
APOSOR907091-1G APOSOR907091-5G
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine
Formuła: C7H7Br2N
MW: 264.950 g/mol
Temp. topnienia: 65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00234282
Numer CAS: 3430-34-0