Drukuj
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 3-Ethyl-5-pyrazolcarboxylic acid methyl ester
OR906998-10G OR906998-1G OR906998-5G
APOSOR906998-10GEA 1690 PLN
APOSOR906998-10G APOSOR906998-1G APOSOR906998-5G
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formuła: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154.1665 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08236689
Numer CAS: 834869-10-2