Drukuj
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR906982-1G OR906982-5G
APOSOR906982-1GEA 327 PLN
APOSOR906982-1G APOSOR906982-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formuła: C₁₀H₉NO
Temp. topnienia: 81…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863665
Numer CAS: 27421-51-8