Drukuj
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
OR906911-25G OR906911-5G
APOSOR906911-25GEA 1140 PLN
APOSOR906911-25G APOSOR906911-5G
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 98%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Formuła: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00231243
Numer CAS: 26510-95-2