Drukuj
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-BOC-3-pyrrolidinone
OR9069-100G OR9069-25G OR9069-5G
APOSOR9069-100GEA 598 PLN
APOSOR9069-100G APOSOR9069-25G APOSOR9069-5G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formuła: C₉H₁₅NO₃
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631194
Numer CAS: 101385-93-7