Drukuj
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
OR906880-100G OR906880-500G
APOSOR906880-100GEA 342 PLN
APOSOR906880-100G APOSOR906880-500G
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 98%
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane)
Formuła: C₂₀H₁₇ClO
Temp. topnienia: 122…124 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000814
Numer CAS: 14470-28-1