Drukuj
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
OR906774-100G OR906774-500G
APOSOR906774-100GEA 363 PLN
APOSOR906774-100G APOSOR906774-500G
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formuła: C₉H₁₄O₃
Gęstość: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001631
Numer CAS: 1655-07-8