Drukuj
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Boc-4-methylenepiperidine, tert-Butyl 4-Methylenepiperidine-1-carboxylate, 4-Methylenepiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 4-methylenepiperidine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-methylenepiperidine
OR9063-25G OR9063-100G
APOSOR9063-25GEA 255 PLN
APOSOR9063-25G APOSOR9063-100G
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₉NO₂
MW: 197.2741 g/mol
Temp. Wrzenia: 75…80 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632522
Numer CAS: 159635-49-1