Drukuj
Ethyl 2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 2-(thiazol-2-yl)acetate
OR906252-1G OR906252-250MG
APOSOR906252-1GEA 1010 PLN
APOSOR906252-1G APOSOR906252-250MG
Ethyl 2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate
Formuła: C₇H₉NO₂S
MW: 171.2200 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12114489
Numer CAS: 141704-11-2