Drukuj
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Ethylpiperidin-4-one, N-BOC protected, 1-N-Boc-2-Ethylpiperidin-4-one
OR9062-1G OR9062-250MG
APOSOR9062-1GEA 1990 PLN
APOSOR9062-1G APOSOR9062-250MG
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227.31 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07367729
Numer CAS: 324769-07-5