Drukuj
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2-(2-aminophenyl)acetate
OR906172-1G OR906172-250MG
APOSOR906172-1GEA 714 PLN
APOSOR906172-1G APOSOR906172-250MG
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973395
Numer CAS: 35613-44-6