Drukuj
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR906153-1G OR906153-250MG
APOSOR906153-1GEA 1050 PLN
APOSOR906153-1G APOSOR906153-250MG
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
6-Chloroquinazolin-4-amine
Formuła: C₈H₆ClN₃
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02676502
Numer CAS: 19808-35-6