Drukuj
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Isopropylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR9061-1G OR9061-250MG
APOSOR9061-1GEA 2610 PLN
APOSOR9061-1G APOSOR9061-250MG
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₃H₂₃NO₃
MW: 241.33 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07367731
Numer CAS: 313950-41-3