Drukuj
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
OR9060-5G OR9060-25G
APOSOR9060-5GEA 110 PLN
APOSOR9060-5G APOSOR9060-25G
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
1-Boc-4-cyanopiperidine
Formuła: C₁₁H₁₈N₂O₂
MW: 210.27 g/mol
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01861223
Numer CAS: 91419-52-2
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III