Drukuj
N-Metylo-p-toluidyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N,4-Dimetyloanilina
OR905934-100G OR905934-25G
APOSOR905934-100GEA 218 PLN
APOSOR905934-100G APOSOR905934-25G
N-Metylo-p-toluidyna 98%
N-Metylo-p-toluidyna
Formuła: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 89
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025628
Numer CAS: 623-08-5