Drukuj
Chlorek kwasu 4-bromomasłowego 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR905872-100G OR905872-25G
APOSOR905872-100GEA 1060 PLN
APOSOR905872-100G APOSOR905872-25G
Chlorek kwasu 4-bromomasłowego 97%
Chlorek kwasu 4-bromomasłowego
Formuła: C₄H₆BrClO
MW: 185.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 101 °C/37mmHg
Gęstość: 1.602 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000753
Numer CAS: 927-58-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II