Drukuj
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR905864-1G OR905864-250MG OR905864-5G
APOSOR905864-1GEA 122 PLN
APOSOR905864-1G APOSOR905864-250MG APOSOR905864-5G
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formuła: C₁₄H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 197…212 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00233883
Numer CAS: 92149-07-0