Drukuj
1-Boc-3-piperydon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
OR9057-100G OR9057-25G OR9057-5G
APOSOR9057-100GEA 377 PLN
APOSOR9057-100G APOSOR9057-25G APOSOR9057-5G
1-Boc-3-piperydon 98%
1-Boc-3-piperydon
Formuła: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199.25 g/mol
Temp. topnienia: 35…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631193
Numer CAS: 98977-36-7