Drukuj
2-Etyloacetooctan etylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate
OR905609-100G OR905609-500G
APOSOR905609-100GEA 464 PLN
APOSOR905609-100G APOSOR905609-500G
2-Etyloacetooctan etylu 98%
2-Etyloacetooctan etylu
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Gęstość: 0.9937
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039898
Numer CAS: 607-97-6