Drukuj
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR905560-1G OR905560-250MG OR905560-5G
APOSOR905560-1GEA 2980 PLN
APOSOR905560-1G APOSOR905560-250MG APOSOR905560-5G
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formuła: C₈H₈BrN₃
Temp. topnienia: 120 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 499770-76-2