Drukuj
4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
OR905458-1G OR905458-5G
APOSOR905458-1GEA 493 PLN
APOSOR905458-1G APOSOR905458-5G
4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Formuła: C₉H₈O₄
MW: 180.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002591
Numer CAS: 156-39-8