Drukuj
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR905389-1G OR905389-250MG
APOSOR905389-1GEA 812 PLN
APOSOR905389-1G APOSOR905389-250MG
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formuła: C10H14ClN
MW: 183.6800 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09026775
Numer CAS: 861368-85-6