Drukuj
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR904781-10G OR904781-1G OR904781-5G
APOSOR904781-10GEA 1290 PLN
APOSOR904781-10G APOSOR904781-1G APOSOR904781-5G
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
Formuła: C₇H₅ClO₂
MW: 156.5700 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16999770
Numer CAS: 56962-12-0