Drukuj
4-Amino-3,5-xylenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-3,5-dimethylphenol
OR904670-100G OR904670-5G
APOSOR904670-100GEA 1830 PLN
APOSOR904670-100G APOSOR904670-5G
4-Amino-3,5-xylenol 98%
4-Amino-3,5-xylenol
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. topnienia: 181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01741459
Numer CAS: 3096-70-6