Drukuj
2-Hydrazinobenzothiazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9046-10G OR9046-50G OR9046-25G
APOSOR9046-10GEA 0 PLN
APOSOR9046-10G APOSOR9046-50G APOSOR9046-25G
2-Hydrazinobenzothiazole 97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Formuła: C₇H₇N₃S
Temp. topnienia: 198…202 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041849
Numer CAS: 615-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-416-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III